Learn More
Gilson™ Tubulure de référence Iso-Versinic™ pour têtes de pompe MF1 et MF4
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
1 mm
2 mm
Débit:
10°ml/min
2,9 ml/min
24°ml/min
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Description
- Iso-Versinic™
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 0,5 mm |
| Matériau | Iso-Versinic |
| Longueur totale (métrique) | 40 cm |
| À utiliser avec | Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 |
| À utiliser avec (application) | Dans les situations nécessitant une haute résistance aux produits chimiques |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -20°C |
| Quantité d’emballage | 4/boîte |
| Débit | 2,9 ml/min |
| Perméabilité aux gaz | Imperméable à la plupart des gaz |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction