Learn More
Brady™ Panneau de sécurité vertical ISO - Danger : Surface glissante
Click to view available options
Dimensions (L x l):
297 x 210 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Panneau conforme à la norme ISO 7010
- Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | STFR W011-210x297-PP-CRD/1 |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rectangulaires |
| Langues | Français |
| Dimensions (L x l) | 297 x 210 mm |
| Texte affiché | Danger Surface glissante |
| Couleur | Noir sur jaune |