Learn More
Acétate d’isoamyle, + de 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isoamyl acetate |
| Point de fusion | -78.0°C |
| Densité | 0.8740g/mL |
| Point d’ébullition | 142.0°C (756.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 25°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2 |
| Indice de réfraction | 1.3990 to 1.4010 |
| Quantité | 2.5 L |
| Afficher plus |