missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isoamyl Alcohol, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Spécification
Spécification
| CAS | 123-51-3 |
| Formule moléculaire | C5H12O |
| Quantité | 1 L |
| Synonyme | 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol |
| Clé InChI | PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
| CID PubChem | 31260 |
| ChEBI | CHEBI:15837 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Isoamyl alcohol
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu