Learn More
Acétate d’isobutyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3736763 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Code produit. 10592061
Marque: Thermo Scientific Acros 259830010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-19-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-19-0
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00008932
Clé InChI GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
CID PubChem 8038
ChEBI CHEBI:50569
Nom IUPAC 2-methylpropyl acetate
SMILES CC(C)COC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyl acetate
Point de fusion -99.0°C
Densité 0.8730g/mL
Point d’ébullition 116.0°C to 117.5°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.3890 to 1.3910
Quantité 1 L
Beilstein 02, 131
Merck Index 15, 5175
Gravité spécifique 0.873
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,propylene glycol,and other organic solvents
Viscosité 0.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Isobutyl acetate