Learn More
Alcool isobutylique 5000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311664 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311664 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011079ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutanol
CAS 78-83-1
Noms d’analytes ou de composants Isobutanol
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C4 H10 O
Concentration 5 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-Propanol, 2-methyl-, Isobutyl alcohol (8CI), 2-Methyl-1-propanol, 1-Hydroxy-2-methylpropane, 1-Isobutanol, 1-Methyl-2-propanol, 2-Methylpropyl alcohol, Isobutanol, Isopropyl carbinol, NSC 5708, iso-Butyl alcohol, 2-Methylpropanol
Formule InChI InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CC(C)CO
Nom IUPAC 2-méthylpropan-1-ol
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Quantité 1 mL
Poids de la formule 74,0732 g/mol