Learn More
Benzoate d’isobutyle, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isobutyl benzoate |
| Densité | 0.994 |
| Point d’ébullition | 242°C |
| Point d’éclair | 96°C (204°F) |
| Indice de réfraction | 1.494 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2045961 |
| Poids de la formule | 178.23 |
| Pourcentage de pureté | 99% |