Learn More
Isobutyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15495788
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15495788 5 g 5g
15405798 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15495788 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59461.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé dans une grande variété d’applications, comprenant le couplage assuré par le silane, le silane utilisé comme promoteur d’adhérence, les agents hydrophobes à base de silane, la dispersion de l’agent de couplage silane, l’agent de réticulation au silane, le récupérateur d’humidité au silane, le polypropylène en présence de catalyseur, le stabilisateur pour peintures silicates, les polyuréthanes à terminaisons silane, l’agent déshydratant à base de silane, l’agent durcissant à base de silane, le silane pour renforcer le collage, l’agent de silylation, les silanes comme réducteurs et les synthons silylés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des chauffages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17980-47-1
Formule moléculaire C10H24O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 220.384
Numéro MDL MFCD00069084
Clé InChI ALVYUZIFSCKIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethoxy isobutyl silane, isobutyltriethoxysilane, triethoxy 2-methylpropyl silane, triethoxyisobutylsilane, unii-0yz0g6z2xh, silane, triethoxy 2-methylpropyl, 0yz0g6z2xh, dynasylan ibteo, 2-methylpropyl triethoxysilane, iso-butyltriethoxysilane
CID PubChem 87391
Nom IUPAC Triéthoxy(2-méthylpropyl)silane
SMILES CCO[Si](CC(C)C)(OCC)OCC
Specifications
Point d’ébullition 165°C (400mmHg)
Nom chimique ou matériau Isobutyltriethoxysilane
Point de fusion 190°C to 191°C
Forme physique Liquide
Quantité 5 g
Formule linéaire (CH3)2CHCH2Si(OC2H5)3
Beilstein 1750049
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 220.38
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.4505
Densité 0.880 g/mL