Learn More
Isobutyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490137 25 g 25g
11400147 100 g 100g
11410147 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21048.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18395-30-7 | C7H18O3Si | 178.303 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18395-30-7
Formule moléculaire C7H18O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 178.303
Numéro MDL MFCD00051589
Clé InChI XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyltrimethoxysilane, isobutyl trimethoxy silane, silane, trimethoxy 2-methylpropyl, trimethoxy 2-methylpropyl silane, dynasylan ibtmo, prosil 178, isobutyltrimethoxy silane, iso-butyl trimethoxysilane, acmc-1cg69, 2-methyl-1-propyltrimethoxysilane
CID PubChem 87622
Nom IUPAC triméthoxy(2-méthylpropyl)silane
SMILES CC(C)C[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 154°C to 157°C
Nom chimique ou matériau Isobutyltrimethoxysilane
Quantité 25 g
Point d’éclair 43°C (109°F)
Indice de réfraction 1.396
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.93
Numéro UN UN1993
Beilstein 2233976
Poids de la formule 178.31
Pourcentage de pureté 97%