Learn More
Isobutyramidoxime, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499590
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
250mg
25g
5g
Code produit. 11499590
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50892.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 35613-84-4 | C4H10N2O | 102.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35613-84-4
Formule moléculaire C4H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 102.14
Numéro MDL MFCD03426251,MFCD08705910,MFCD00464225
Clé InChI JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme z-n'-hydroxyisobutyrimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, n-hydroxyisobutyrimidamide, n-hydroxy-2-methylpropanimidamide, z-n'-hydroxy-2-methylpropimidamide, n-hydroxyisobutyramidine, z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, isobutyramidoxime 250mg, n/'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, propanimidamide, n-hydroxy-2-methyl
CID PubChem 9582835
Nom IUPAC N’-hydroxy-2-méthylpropanimidamide
SMILES CC(C)C(\N)=N/O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyramidoxime
Point de fusion 57°C to 65°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté 96%