Learn More
Acide isobutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366766 500 mL 500mL
11356766 100 mL 100mL
11376766 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11366766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04038.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-31-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
L’acide isobutyrique est utilisé pour préparer les esters aux arômes et aux parfums. Il est également utilisé comme agent désinfectant, agent de conservation et agent de tannage. Il trouve des applications dans l’industrie du textile, du vernis et du cuir. Par ailleurs, il est utilisé comme stimulant de l’allaitement chez les bovins laitiers. De plus, il est utilisé dans la préparation de l’acide tétraméthylsuccinique et de la diisopropyl cétone.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide isobutyrique est utilisé pour préparer les esters aux arômes et aux parfums. Il est également utilisé comme agent désinfectant, agent de conservation et agent de tannage. Il trouve des applications dans l’industrie du textile, du vernis et du cuir. Par ailleurs, il est utilisé comme stimulant de l’allaitement chez les bovins laitiers. De plus, il est utilisé dans la préparation de l’acide tétraméthylsuccinique et de la diisopropyl cétone.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’alcool, au chloroforme et à l’éther. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-31-2
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00002658
Clé InChI KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl
CID PubChem 6590
ChEBI CHEBI:16135
Nom IUPAC Acide 2-méthylpropanoïque
SMILES CC(C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyric acid
Point de fusion -47°C
Point d’ébullition 153°C to 154°C
Densité 0.948
Quantité 500 mL
Point d’éclair 59°C (138°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.3928
Numéro UN UN2529
Beilstein 635770
Merck Index 145155
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,chloroform and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyric acid