Learn More
Acide isobutyrique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10356470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10356470 1kg Flacon en verre 1kg
10173210 25 g Flacon en verre 25g
10041170 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10356470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122520010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-31-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-31-2
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00002658
Clé InChI KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl
CID PubChem 6590
ChEBI CHEBI:16135
Nom IUPAC Acide 2-méthylpropanoïque
SMILES CC(C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyric acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -47,0°C
Point d’ébullition 153,0°C à 154,0°C
Couleur Incolore
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire (CH3)2CHCO2H
Beilstein 02, 288
Merck Index 15, 5200
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :210 g/l (20°C).Autres solubilités : miscible avec l’alcool, le chloroforme et l’éther
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 0,9500 g/ml
Quantité 1kg
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3920 à 1,3940
Gravité spécifique 0,95
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.