Learn More
ester benzylique de l'acide isobutyrique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313047 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313047 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC14395700
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyric acid-benzyl ester
CAS 103-28-6
Noms d’analytes ou de composants Isobutyric acid-benzyl ester
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C11 H14 O2
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Isobutyric acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl 2-methylpropionate, Benzyl isobutanoate, Benzyl isobutyrate, NSC 406201, NSC 46112, Phenylmethyl 2-methylpropanoate
Formule InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
SMILES CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
Nom IUPAC 2-méthylpropanoate de benzyl
Poids moléculaire (g/mol) 178.228
Quantité 500 mg
Poids de la formule 178,099 g/mol