Learn More
Chlorure dʼisobutyryl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027598
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11495937
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24472.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-30-1 | C4H7ClO | 106.549 g/mol
Isobutyryl chloride is used in the preparation of fully isobutyramide terminated hyperbranched polyethylenimines. It plays an important role in the separation and identification of shikonin and its ester derivatives in the root epidermis of Echium italicum L. It acts as an acylating agent for the ketimine derivatives of alfa-amino esters, nucleosides and pyrroles. Further, it is used in the preparation of organic peroxides. In addition to this, it is used as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’isobutyryl est utilisé dans la préparation de polyéthylénimines hyperramifiées avec terminaison d’isobutyramide. Il joue un rôle important dans la séparation et l’identification de la shikonine et de ses dérivés ester dans l’épiderme racinaire d’Echium italicum L. Il agit comme agent acylant pour les dérivés de la ketimine des esters amino-alpha, des nucléosides et des pyrroles. De plus, il est utilisé dans la préparation des peroxydes organiques. En outre, il est utilisé comme intermédiaire pour les colorants, les auxiliaires textiles et les composés de peroxyde.
Solubilité
Miscible au chloroforme, à l’acide acétique glacial, à l’éther, au toluène, au chlorure de méthylène et au benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, l’eau, les agents oxydants forts et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-30-1
Formule moléculaire C4H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 106.549
Numéro MDL MFCD00000717
Clé InChI DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
CID PubChem 62325
Nom IUPAC 2Chlorure de méthylpropanoyl
SMILES CC(C)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyryl chloride
Point de fusion ∽-90°C
Densité 1.017
Point d’ébullition 91°C to 93°C
Point d’éclair 8°C (46°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Indice de réfraction 1.407
Quantité 100 g
Numéro UN UN2395
Beilstein 605393
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,glacial acetic acid,ether,toluene,methylene chloride and benzene.
Poids de la formule 106.55
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutyryl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Isobutyrylchloride