Learn More
Alfa Aesar™ Isochromane, 99 %
Code produit 11464264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464264 10 g 10g
11474264 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464264 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A12566.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Applications
L’isochromane est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-05-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00006913
Clé InChI HEBMCVBCEDMUOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isochroman, isochromane, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran, 1h-2-benzopyran, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-1h-benzo c pyran, pubchem20553, acmc-209kfu, isochroman 10g, ksc237m1l
CID PubChem 96266
ChEBI CHEBI:33225
Nom IUPAC 3,4-dihydro-1H-isochromène
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isochroman
Densité 1.067
Point d’ébullition 89°C to 90°C (12 mmHg)
Point d’éclair 66°C (151°F)
Indice de réfraction 1.545
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 99%