Learn More
Isochromane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10794543 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10794543 5 g Flacon en verre 5g
10498270 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10794543 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122540050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 493-05-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-05-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00006913
Clé InChI HEBMCVBCEDMUOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isochroman, isochromane, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran, 1h-2-benzopyran, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-1h-benzo c pyran, pubchem20553, acmc-209kfu, isochroman 10g, ksc237m1l
CID PubChem 96266
ChEBI CHEBI:33225
Nom IUPAC 3,4-dihydro-1H-2-benzopyran
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isochroman
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 75°C (4.0 Mbar)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5430 to 1.546
Quantité 5 g
Beilstein 17, 53
Gravité spécifique 1.06
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide