Learn More
Isofield™ Lunettes de salle blanche autoclavables Isoclave CF - Compatibles avec les grades A/B
Description
- Lunettes de protection autoclavables à ajustement serré pour salle blanche
- Antibuée
- Ventilation indirecte par le haut
- Socle non ventilé pour une meilleure conformité aux normes des salles blanches
- visibilité panoramique
- Se porte par-dessus des lunettes de vue standard
- Monture ergonomique avec aileron nasal flexible pour un maintien optimal.
- Protection anti-rayures de qualité supérieure
- Non stériles - les lunettes doivent être traitées avant utilisation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Gafas protectoras para salas blancas |
| Jetable | Usage unique |
| Lens Material | Polycarbonate (Medical Grade) |
| Matériau de la monture | Silicone |