Learn More
Isofield™ Lunettes de protection pour salle blanche autoclavables Isoclave IV - Compatibles avec les grades A/B
Description
- Ventilation indirecte par le haut et par le bas
- visibilité panoramique
- Se porte par-dessus des lunettes de vue standard
- Monture ergonomique avec jupe nasale flexible
- Verres haut de gamme anti-rayures, de qualité optique et antibuée
- Testé selon la norme EN 166 et ISO 16321-1
- Certifié EPI Cat II
- Non stériles - Les lunettes doivent être traitées avant utilisation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Gafas protectoras para salas blancas |
| Jetable | Usage unique |
| Lens Material | Polycarbonate (Medical Grade) |
| Matériau de la monture | Thermoplastic Rubber (TPR) |