Learn More
DuPont™ Masque et capuche stériles Tyvek™ IsoClean™
BIOPHARMA
Code produit 15664904 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15664904 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15664904 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15466048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.79€
    482.30€ / 100 pièces
    Économisez 45.49€
    8% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ La hotte et le masque stériles constituent une barrière intrinsèque contre les particules, les micro-organismes et les projections légères de liquides non dangereux à base d'eau. Respirante et exceptionnellement peu pelucheuse.
CAPUCHE :
  • Traitée en salle blanche et stérilisée par irradiation aux rayons gamma
  • Coutures internes liées
  • Ouverture de la tête liée
  • Attaches avec boucles pour un bon ajustement
  • Blanc, taille unique.
MASQUE :
  • Extérieur plissé en PE
  • 17,5 cm de large.
  • Stérile
  • Bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Capuche et masque
Dimensions Universel
Matériau PEHD filé à chaud, polyéthylène
Couleur Blanc, Bleu
Type de bouchon Liens avec boucles
Jetable Usage unique
Modèle Coutures internes liées
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Stérilisés par irradiation aux rayons gamma à un niveau SAL de 10-6 (ISO 11137-1), traçabilité complète sur tous les vêtements stérilisés avec certificats de stérilité disponibles, adaptés à une utilisation dans les salles blanches GMP (BPF) de classe C/D (classe ISO 6-9) avec ou sans salle de contrôle de biocontamination, EPP catégorie I
Type d’emballage Conditionnement individuel
Quantité 100/boîte
Largeur (métrique) Blanc
À utiliser avec (application) Salles blanches utilisées dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, dans la fabrication de dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les produits cosmétiques, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.
Afficher plus Afficher moins
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.