Learn More
DuPont™ Surbottes Tyvek™ IsoClean™
BIOPHARMA
Code produit 15624914 Tous les produits DuPont Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15624914 Très grand 100 pièces
15604914 Moyen 100 pièces
15614914 Grand 100 pièces
15694904 Standard 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15624914 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15466105
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Traitée en salle blanche pour une propreté maximisée et pré-stérilisée par irradiation aux rayons gamma. Les surbottes Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ protègent contre les particules, les microorganismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux. Respirantes et exceptionnellement peu pelucheuses
  • Disponibles du S au XL.
  • Traitées en salle blanche et stérilisées par irradiation aux rayons gamma.
  • Coutures internes liées.
  • Tibias et chevilles élastiqués (tunnélisés).
  • Attaches au niveau des chevilles.
  • Les semelles Gripper™ sont antidérapantes et robustes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Très grand
Matériau Tyvek™ IsoClean™
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de semelle Antidérapante
Type de couture Lié
À utiliser avec (application) Biotechnologie, industrie pharmaceutique, fabrication de dispositifs médicaux, transformation des aliments, cosmétiques, autres environnements critiques
Certifications/Conformité Traitée en salle blanche et stérilisée par irradiation aux rayons gamma à un niveau SAL de 10-6 (ISO 11137-1), adaptés à une utilisation dans les salles blanches GMP (BPF) de classe A/B (classe ISO 5), EPP catégorie I
Quantité d’emballage 100/boîte
Type d’emballage Emballés individuellement par paires
Type de produit Couvre-bottes pour environnements contrôlés
Afficher plus Afficher moins
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.