Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon IsoClean™ DuPont Tyvek™ avec couvre-chaussures antidérapants
Code produit 15389734 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15389734 XL 25 pièces
15309694 M 25 pièces
15379714 L 25 pièces
15349754 2XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15389734 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D14247990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00€
    400.54€ / 25 pièces
    Économisez 69.46€
    14% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Traitées en salle blanche et stérilisées par irradiation aux rayons gamma. La combinaison à capuche DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ avec surchaussures antidérapantes protège contre les particules, les microorganismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux.
Traitées en salle blanche et stérilisées par irradiation aux rayons gamma. La combinaison à capuche DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ avec surchaussures antidérapantes protège contre les particules, les microorganismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux.
  • Combinaison à capuche avec surchaussures antidérapantes intégrées
  • Traitée en salle blanche et stérilisée par irradiation aux rayons gamma à un niveau SAL de 10-6 (ISO 11137-1)
  • Coutures internes surfilées
  • Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
  • Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
  • Fermeture éclair
  • Pliée de manière aseptique
  • Blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison jetable
Dimensions XL
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de bouchon Fermeture éclair avant
Type de couture Surfilée
Stérilité Stérile
Résistance Liquide, Particule, Produits chimiques
Certifications/Conformité ISO 11137-1
Modèle D1424