Learn More
DuPont™ Combinaison Tyvek™ IsoClean™ sans capuche à col rond
BIOPHARMA
Code produit 15604904 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15604904 M 25 pièces
15694894 S 25 pièces
15614904 L 25 pièces
15624904 XL 25 pièces
15634904 2XL 25 pièces
15644904 3XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15604904 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15429659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.27€
    298.69€ / 25 pièces
    Économisez 190.58€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Traitée en salle blanche pour une propreté maximisée et pré-stérilisée par irradiation aux rayons gamma. La combinaison sans capuche DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ avec col rond protège contre les particules, les microorganismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux. Respirante et peu pelucheuse.
  • Disponible du S au XXXL
  • Traité en salle blanche et stérilisé par irradiation aux rayons gamma
  • Coutures internes liées. Taille élastique au dos pour un bon ajustement
  • Passe-pouces élastiques recouverts de Tyvek™
  • Élastique tunnelisé aux poignets et aux chevilles
  • Fermeture éclair à l’avant
  • Rabat tempête
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions M
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair avant
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité ISO 11137-1, ISO Classe 5
Certifications / conformité (Europe) GMP Classe A/B, Catégorie III, Type 5-B et 6-B, EN 14126, EN 1073-2
Modèle D15429659
Taille (métrique) de la poitrine 92 à 100 cm
À utiliser avec (application) Biotechnologie, industrie pharmaceutique, fabrication de dispositifs médicaux, transformation des aliments, industrie cosmétique et autres environnements critiques
Quantité 25/boîte
Afficher plus Afficher moins
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.