Learn More
Isoconazole EC Impuration B (sous forme de nittrate) Mikromol™
Description
Isoconazole EC Impurité B (sous forme de nittrate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate |
| CAS | 2726492-80-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H13 Cl4 N O . H N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Isoconazole Nitrate Imp. B (EP), (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate, Isoconazole Nitrate Imp. B (EP) as Nitrate, Isoconazole Nitrate Impurity B as Nitrate, Isoconazole Impurity B as Nitrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | NCC(OCc1c(Cl)cccc1Cl)c2ccc(Cl)cc2Cl.O[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-(2,4-dichlorophényl)-2-[(2,6-dichlorophényl)méthoxy]éthanamine ;acide nitrique |
| Afficher plus |