Learn More
Isoconazole EC Impuration B (sous forme de nittrate) Mikromol™
Code produit 30459593
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459593 4 x 25 mg -
30049631 100 mg 100mg
30049660 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30459593 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0541.0200254AMP
Découvrir Mikromol - votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
Isoconazole EC Impuration B (sous forme de nittrate) Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate
CAS 2726492-80-2
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H13 Cl4 N O . H N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Isoconazole Nitrate Imp. B (EP), (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate, Isoconazole Nitrate Imp. B (EP) as Nitrate, Isoconazole Nitrate Impurity B as Nitrate, Isoconazole Impurity B as Nitrate
Formule InChI InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H
Type de solution Neat
SMILES NCC(OCc1c(Cl)cccc1Cl)c2ccc(Cl)cc2Cl.O[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-(2,4-dichlorophényl)-2-[(2,6-dichlorophényl)méthoxy]éthanamine ;acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 428.09
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 425.9708 g/mol