Learn More
Isofenphos-oxon 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328717
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30328717 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328717 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14423000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isofenphos-oxon
CAS 31120-85-1
Noms d’analytes ou de composants Isofenphos-oxon
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H24 N O5 P
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C15H24NO5P/c1-6-19-22(18,16-11(2)3)21-14-10-8-7-9-13(14)15(17)20-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,18)
SMILES CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
Nom IUPAC propan-2-yl 2-[éthoxy-(propan-2-ylamino)phosphoryl]oxybenzoate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 329.33
Quantité 1 mL
Poids de la formule 329.1392 g/mol