Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isofenphos-oxon |
| CAS | 31120-85-1 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Point de fusion | 32°C to 38°C |
| Synonyme | Isopropyl 2-((ethoxy(isopropylamino)phosphoryl)oxy)benzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 329.33 g/mol |
| Quantité | 10 mg |
| Qualité | Acaricides et insecticides |