Learn More
Isoflurane, Mikromol™
Code produit 30049371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049371 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30049371 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0500.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Isoflurane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoflurane
CAS 26675-46-7
Noms d’analytes ou de composants Isoflurane
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C3 H2 Cl F5 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (2RS)-2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Ether, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl (8CI), 2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, (±)-Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, Aerrane, Attane, Compound 469, Difluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, Escain, Forane, Forene, HCFE 235da2, IsoFlo, IsoFlo (anesthetic), Isoba, Isoflurane, Isofor, Isoforine, Isorrane, R-E 235da1
Formule InChI InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
SMILES FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-chloro-2-(difluorométhoxy)-1,1,1-trifluoroétane
Poids moléculaire (g/mol) 184.49
Quantité 250 mg
Poids de la formule 183,9714 g/mol