Learn More
Isoindoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4089478 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10491294
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 496-12-8 | C8H9N | 119.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-12-8
Formule moléculaire C8H9N
Poids moléculaire (g/mol) 119.17
Numéro MDL MFCD00605324
Clé InChI GWVMLCQWXVFZCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoindoline, 1h-isoindole, 2,3-dihydro, iso-indoline, 2-azaindan, 1,2-dihydroisoindole, 1,3-dihydroisoindole, dihydroisoindole, pubchem16248, acmc-1am9e
CID PubChem 422478
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-isoindole
SMILES C1C2=CC=CC=C2CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoindoline
Point de fusion 17°C
Couleur Blanc
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 221°C
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.05
Poids de la formule 119.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes, assombrissement en cas d’exposition à la lumière
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoindoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.