Learn More
Isoleucine (L-isoleucine), LoGiCal
Description
Isoleucine (L-isoleucine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Isoleucine |
| CAS | 73-32-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | L-Isoleucine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H13 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Isoleucine, L-Isoleucine (9 CI, ACI), Isoleucine, L- (8 CI), (2 S,3 S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2 S,3 S)-α-Amino-β-methyl-n-valeric acid, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)- |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque |
| Afficher plus |