Learn More
Isoniazide, Mikromol™
Code produit 30052021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052021 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052021 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1529.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Isoniazide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoniazid
CAS 54-85-3
Noms d’analytes ou de composants Isoniazid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H7 N3 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Isoniazid, pyridine-4-carbohydrazide
Formule InChI InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
SMILES NNC(=O)c1ccncc1
Nom IUPAC pyridine-4-carbohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Quantité 250 mg
Poids de la formule 137,0589 g/mol