Learn More
Isopentyl Acetate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Code produit. p-7120498 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
100mL
20L
500mL
Code produit. 15631040
Marque: Honeywell Research Chemicals 112674100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-92-2
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00008946
Clé InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
CID PubChem 31276
ChEBI CHEBI:31725
Nom IUPAC 3-methylbutyl acetate
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopentyl Acetate
Point de fusion -78°C
Couleur Incolore
Densité 0.876g/mL at 25°C
Point d’ébullition 142°C
Limite d’explosion 0.075
Point d’éclair 25°C (77°F)
Température d’allumage 680°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
Indice de réfraction n20/D 1.4(lit.)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1104
Beilstein 1744750
Densité de vapeur 4.5 (vs air)
Poids de la formule 130.18g/mol
Tension de vapeur 5mmHg (25°C)
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif
Forme physique Liquid