Learn More
Butyrate d’isopentyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopentyl butyrate |
| Point de fusion | -73°C |
| Densité | 0.88 |
| Point d’ébullition | 178°C |
| Point d’éclair | 59°C (138°F) |
| Odeur | Fruit-like |
| Indice de réfraction | 1.411 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2620 |
| Merck Index | 14,5115 |
| Afficher plus |