Learn More
Isophyto, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024244
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11408517
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18583.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 505-32-8 | C20H40O | 296.539 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 505-32-8
Formule moléculaire C20H40O
Poids moléculaire (g/mol) 296.539
Numéro MDL MFCD00048380
Clé InChI KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isophytol, 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, 1-hexadecen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 2,6,10,14-tetramethylhexadec-15-en-14-ol, 2,6,10-trimethyl-14-vinylpentadecan-14-ol, 1-hexadecene-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 1-phyten-3-ol, iso-phytol, dsstox_cid_5474
CID PubChem 10453
Nom IUPAC 3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-1-én-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(C=C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Isophytol
Densité 0.8519
Point d’ébullition 125°C to 128°C (0.06 mmHg)
Indice de réfraction 1.4571
Quantité 10 g
Beilstein 1783243
Merck Index 14,5198
Poids de la formule 296.54
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • Isophytol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Isophytol