Learn More
Merck Filtres à membrane en polycarbonate Isopore™
Code produit. p-112394 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
37 mm
47 mm
142 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 10556722
Marque: Merck ATTP02500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour les analyses de contaminants en suspension dans l’air et autres particules par microscopie électronique ou optique. Les filtres à membrane en PC Isopore™ possèdent une surface lisse identique au verre pour une observation plus nette des échantillons. Disponibles dans une variété de tailles de pores / débits, diamètres et couleurs.
À utiliser pour les analyses de contaminants en suspension dans l’air et autres particules par microscopie électronique ou optique. Les filtres à membrane en polycarbonate Isopore™ possèdent une surface lisse identique au verre pour une observation plus nette des échantillons. Disponibles avec différentes tailles de pores
La membrane Isopore™ est un filtre à grille en PCTE recommandé pour toutes les analyses dans lesquelles l’échantillon est visualisé sur la surface de la membrane. La membrane Isopore™ offre des avantages distincts pour l’analyse des contaminants en suspension dans l’air et d’autres particules à l’aide de la microscopie optique ou électronique. La membrane Isopore™ est composée d’un film en polycarbonate, qui présente une surface lisse et de type verre pour une observation plus claire des échantillons. Le procédé de fabrication unique de la membrane garantit un diamètre de pores précis et une taille de pores constante pour une séparation précise des échantillons par taille. Les filtres appariés en poids ne sont généralement pas nécessaires en raison d’une teneur en cendres constante et faible et une tare réduite
Caractéristiques et avantages :
•La structure membranaire retient les particules à la surface, simplifiant le comptage et l’analyse
•Les membranes Isopore™ ne colorent pas, pour une faible interférence de fond
•Non hygroscopique, pour un séchage rapide et une réduction du temps d’analyse des échantillons
•Le matériau translucide ne nécessite pas de compensation pour la microscopie photonique transmise ; également disponible en marron
Applications :
Surveillance de l’air, microscopie par épifluorescence, analyses de chimiotaxie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Point à bulle 8,5 psi
Couleur blanc
Jetable Réutilisable
Type de filtre Filtre à tamis
Format Disque
Matériau Polycarbonate
Porosité 0,8 μm
Stérilité Non stérile
Débit Moyenne 85 ml/min x cm2 (résultats typiques [à 10 psi] ; 125 ml/min x cm2/psi)
À utiliser avec (application) Analyse de l’air, biologie cellulaire, culture cellulaire, essais biologiques, cytologie, analyse environnementale, épifluorescence.
Débit de gaz 20,0 l/min/cm2
Hydrophobicité Hydrophile
Nbre par carton 100Pack
Quantité 100 / boîte
Type Membranes filtrantes
Mouillabilité Hydrophile
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25 mm