Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hémisulfate d’isoprénaline
Code produit. 15773457 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15773457
Marque: Thermo Scientific Chemicals 462110050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 299-95-6 | C11H17NO3·1/2H2O4S | 520.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 299-95-6
Formule moléculaire C11H17NO3·1/2H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 520.59
Clé InChI ZOLBALGTFCCTJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoprenaline sulphate, isoprenaline sulfate, aleudrin, novodrine, aleudrine sulfate, isoproterenol sulfate, dl-isoprenaline sulfate, dl-isoproterenol sulfate, d,l-isoproterenol sulfate, +--isoprenaline sulfate
CID PubChem 8239
Nom IUPAC 4-[-Hydroxy--(propan--ylamino)éthyl]benzène--diol1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)éthyl]benzène-1,2-diol ; acide sulfurique
SMILES CC(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.CC(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoprenaline hemisulfate
Point de fusion 83.0°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 520.59