Learn More
Isopropanol, 99,8+ %, à usage électronique, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
5L
Spécification
Spécification
| pH | 7 |
| Point de fusion | -89.5°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 81°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Tension de vapeur | 43mmHg at 20°C |
| Viscosité | 2.27 mPaS at 20°C |
| Poids de la formule | 60.1g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Propan-2-ol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.