Learn More
Acétate d’isopropényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11487497
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
Code produit. 11487497
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15618.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-22-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Iodine in isopropenyl acetate is a unique catalyst for the acetylation of a variety of alcohols, phenols and amines under solvent free conditions. It is used as a solvent for cellulose, plastics, oil and fats. It is also a building block used for various organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iode dans l’acétate d’isopropényle est un catalyseur unique pour l’acétylation d’une variété d’alcools, de phénols et d’amines dans des conditions exemptes de solvant. Il est utilisé comme solvant pour la cellulose, les plastiques, l’huile et les graisses. Il s’agit également d’un bloc de construction utilisé pour diverses synthèses organiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool et le propylène glycol, l’acétone et l’éther éthylique.
Remarques
Tenir à l’écart des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-22-5
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00008709
Clé InChI HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropenyl acetate, 2-acetoxypropene, 1-methylvinyl acetate, 2-acetoxypropylene, methylvinyl acetate, 1-propen-2-ol, acetate, propen-2-yl acetate, acetic acid isopropenyl ester, 1-acetoxy-1-methylethylene, 1-propen-2-yl acetate
CID PubChem 7916
Nom IUPAC Acétate de prop-1-en-2-yl
SMILES CC(=C)OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropenyl acetate
Point de fusion -93°C
Point d’ébullition 93°C to 94°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2403
Beilstein 1280347
Merck Index 14,5203
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%