Learn More
4-aminobenzoate d'isopropyle, Mikromol™
Code produit 30051961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051961 100 mg 100mg
30049182 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051961 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1255.08
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-aminobenzoate d'isopropyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl 4-Aminobenzoate
CAS 18144-43-9
Noms d’analytes ou de composants Isopropyl 4-Aminobenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H13 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Isopropyl 4-Aminobenzoate, 4-Aminobenzoic Acid 1-Methylethyl Ester, Benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl 4-aminobenzoate, Isopropyl 4-aminobenzoate, Isopropyl p-aminobenzoate
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
Nom IUPAC propane-2-yl 4-aminobenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 179,0946 g/mol