Learn More
Acétate d’isopropyle, +99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10439110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
25L
Code produit. 10439110
Marque: Thermo Scientific Acros 180801000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-21-4
Numéro MDL MFCD00008877
Clé InChI JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
CID PubChem 7915
Nom IUPAC acétate de propan-2-yle
SMILES CC(C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl acetate
Point de fusion -73.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8720g/mL
Point d’ébullition 88.8°C
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule moléculaire C5H10O2
Formule linéaire CH3CO2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.3760 to 1.3780
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 130
Résidus après évaporation 0.01% max.
Merck Index 15, 5251
Gravité spécifique 0.872
Informations sur la solubilité Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropyl acetate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Isopropyl acetate
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche