Learn More
Acétate d’isopropyle, Spex CertiPrep
Product Code. 11934904 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1.2 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11934904 1.2 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11934904 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S2305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Acétate d’isopropyle organique simple dans le méthanol-P&T, 1 ml,1 000 μg/ml, SPEX CertiPrep™
  • Acétate d’isopropyle
  • CAS n° 108-21-4
  • Volume 1 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Specifications
Nom chimique ou matériau Isopropyl Acetate
Conditionnement Ampoule
CAS 108-21-4
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C5H10O2
Technique AA, ICP
Clé InChI JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES CC(C)OC(=O)C
Nom IUPAC acétate de propan-2-yle
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
CID PubChem 7915
Quantité 1.2 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropyl acetate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol