Learn More
Alcool isopropylique, stérile, fabriqué avec de l’eau USP pour injection, solution à 70 %, BAKER™, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 gL
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
3.80L
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopropyl Alcohol |
| Note relative au nom | Sterile, Made with USP Water for Injection |
| CAS | 67-63-0 |
| Quantité | 1 gL |
| Point d’éclair | 18.00°C |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Gravité spécifique | 1L = 0.85kg |
| Formule moléculaire | C3H8O |
| Synonyme | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| Clé InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.