Learn More
Chloroacétate de disopropyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024431
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 11468860
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19070.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-48-6 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-48-6
Formule moléculaire C5H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.58
Numéro MDL MFCD00040410
Clé InChI VODRWDBLLGYRJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl chloroacetate, chloroacetic acid isopropyl ester, acetic acid, chloro-, 1-methylethyl ester, iso-propyl chloroacetate, clch2c o och ch3 2, ccris 7748, acetic acid, chloro-, isopropyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1-methylethyl ester, chloroacetic acid, 1-methyl ester, monochloroacetic acid isopropyl ester
CID PubChem 7759
Nom IUPAC propan-2-yl 2-chloroacetate
SMILES CC(C)OC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl chloroacetate
Densité 1.08
Point d’ébullition 149°C to 150°C
Formule linéaire ClCH2CO2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4205
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2947
Poids de la formule 136.58
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropyl chloroacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Isopropyl chloroacetate