Learn More
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (sans dioxane), Fisher BioReagents™
Code produit. 10214633
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
100g
10g
1g
Code produit. 10214633
Marque: Fisher BioReagents BP17551
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 367-93-1
Formule moléculaire C9H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00063273
Clé InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonyme iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
CID PubChem 656894
ChEBI CHEBI:61448
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Note relative au nom Dioxane-free
Point de fusion 110° to 115°C
Couleur Blanc
pH 5 to 7
Plage de pourcentage du dosage ≥99 % (by TLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 5126
Rotation spécifique -28.5 to -34.5° (+ or −)
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 238.31
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.