Learn More
Éther isopropylique, 99+ %, extra pur, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10429110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10429110 1 L Flacon en verre 1L
10501251 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10073113 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10429110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180680010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.85€
    36.65€ / 1L
    Économisez 5.20€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-20-3 , 128-37-0
Numéro MDL MFCD00008880
Clé InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
CID PubChem 7914
Nom IUPAC 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl ether
Note relative au nom Stabilized with BHT
Acidité 0.005% max.
Densité 0.7200g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14O
Formule linéaire [(CH3)2CH]2O
Indice de réfraction 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589nm)
Quantité 1 L
Numéro UN 1159
Beilstein 01, 362
Résidus après évaporation 0.01% max.
Merck Index 15, 5258
Stabilisateur 5 to 250ppm BHT
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Poids de la formule 102.18
Tension de vapeur 180mbar at 20°C
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.