Learn More
Palmitate isopropylique, Mikromol™
Code produit 17980816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17980816 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17980816 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1479.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Palmitate isopropylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl hexadecanoate
CAS 142-91-6
Noms d’analytes ou de composants Isopropyl hexadecanoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H38 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Isopropyl palmitate, Hexadecanoic acid, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl hexadecanoate, Palmitic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl hexadecanoate, Crodamol IPP, Deltyl, Deltyl Prime, Emcol IP, Emerest 2316, Estol 1517, Exceparl IPP, IPP, IPP-EX, Isopal, Isopalm, Isopropyl hexadecanoate, Isopropyl palmitate, Kessco IPP, Lexol IPP, NSC 69169, Neoderm IPP, Nikkol IPP, Nikkol IPP-EX, Palmsurf IPP 98, Propal, Sinnoester PIT, Stepan D 70, Stepan IPP, Versagel MP 1600, Wickenol 111
Formule InChI InChI=1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Nom IUPAC propan-2-yl ilexdécanate
Poids moléculaire (g/mol) 298.5
Quantité 100 mg
Poids de la formule 298,2872 g/mol