Learn More
Salicylate d’isopropyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10001811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
Code produit. 10001811
Marque: Thermo Scientific Acros 412891000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Salicylate d’isopropyle, 99 %, ACROS Organics, Quantité :250 g, emballage :flacon en verre, point d’ébullition :122,0°C (18,0 mmHg), incolore à jaune, poids moléculaire :180,203, pourcentage de pureté :99 %, plage de pourcentage du dosage :99 %, CAS :607-85-2, CHEBI :CHEBI:38703, densité :1,0600 g/ml, numéro EINECS :210-143-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-85-2
Numéro MDL MFCD00035703
Clé InChI YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
CID PubChem 11838
ChEBI CHEBI:38703
Nom IUPAC propan-2-yl2-hydroxybenzoate
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl salicylate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 122.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair >93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H12O3
Indice de réfraction 1.5090 to 1.5110
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.06
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropyl salicylate