Learn More
Salicylate d'isopropyle, Mikromol™
Code produit 17983646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17983646 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0045.17
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
salicylate d'isopropyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl Salicylate
CAS 607-85-2
Noms d’analytes ou de composants Isopropyl Salicylate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Isopropyl Salicylate, 2-Hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl o-hydroxybenzoate, Isopropyl salicylate
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7,11H,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC propan-2-yl 2-hydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Quantité 100 mg
Poids de la formule 180,0786 g/mol