Learn More
Thiophène-2-carboxylate d'isopropyle, Mikromol™
Code produit 30049345
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049345 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049345 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1081.030025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
thiophène-2-carboxylate d'isopropyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl Thiophene-2-carboxylate
CAS 111160-47-5
Noms d’analytes ou de composants Isopropyl Thiophene-2-carboxylate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H10 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Isopropyl Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-thienylcarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2S/c1-6(2)10-8(9)7-4-3-5-11-7/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1cccs1
Nom IUPAC propan-2-yl thiophène-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 170.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 170.0402 g/mol