Learn More
Valproate d'isopropyle, Mikromol™
Code produit 30052453
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052453 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052453 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0751.19
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
valproate d'isopropyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl Valproate
CAS 60498-67-1
Noms d’analytes ou de composants Isopropyl Valproate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H22 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Isopropyl Valproate, 2-Propylpentanoic acid 1-methylethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-5-7-10(8-6-2)11(12)13-9(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
SMILES CCCC(CCC)C(=O)OC(C)C
Nom IUPAC propan-2-yl 2-propylpentanoate
Poids moléculaire (g/mol) 186.29
Quantité 50 mg
Poids de la formule 186.162 g/mol