Learn More
Acide isopropylbarbiturique, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 15296028 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15296028 5 g 5g
15206038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15296028 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452670050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7391-69-7
Formule moléculaire C7H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.168
Clé InChI GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
CID PubChem 81874
Nom IUPAC 5-propan-2-yl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylbarbituric acid
Point de fusion 215.0°C to 217.0°C
Poids de la formule 170.17
Quantité 5 g
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropylbarbituric acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.